Learn More
Epredia™ Paraffines et milieux de montage RA Lamb
Code produit 12634077 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cire et milieu d’inclusion
Quantité:
10 kg
1 x 10 kg
Conditionnement:
1 pièce
10kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
12634077 Cire et milieu d’inclusion 1 x 10 kg 1 pièce
12624077 Cire et milieu d’inclusion 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12634077 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur W11/4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.30€
    79.66€ / 1 pièces
    Économisez 5.64€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-03-2027
Montez rapidement et efficacement des lames grâce aux cires et milieux de montage Epredia™ RA Lamb.
Les cires et milieux de montage comprennent :
  • Huile d’immersion
  • Milieu d’enrobage
  • Milieu de montage
  • Coloration chimique
  • Granulés Formaspill
  • Paraffine
  • Tampon de solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cire et milieu d’inclusion
Quantité 1 x 10 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • MEDIA RAYMOND A LAMB WAXING AND EMBEDDING MEDIA for slide mounting pure
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol