Learn More
Abnova™ Rabbit actin native Protein from rabbit muscle
Code produit 16252270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16252270 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16252270 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur P5346.100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Used for AP, SDS-PAGE
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Production, SDS-PAGE
Formule In 10mM Tris/HCl, pH 8.0, 0.2mM CaCl,
Poids moléculaire 43kDa
Nom Actin (Rabbit) Native Protein
Méthode de préparation Native protein purified from rabbit muscle
Quantité 100 μg
Conditions de stockage Store at 4°C. This product is stable for at least 3 months. After reconstitution, store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
État réglementaire RUO
Nom usuel ACTIN
Espèces Rabbit
Marqueur de protéine None
Système d’expression Native protein purified from rabbit muscle
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥98% by SDS-PAGE