Learn More
Rabéprazole N-oxyde, TRC
Code produit 30426649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30426649 5 mg
30421432 25 mg
30409119 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426649 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR0704955MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924663-38-7
Formule moléculaire C18 H21 N3 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 375.44
Synonyme Rabeprazole N-Oxide, 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxopyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)-1H-benzimidazole, 2-(((4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl-1-oxide)methyl)sulphinyl)-1H-benzimidazole, 2-{[(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine 1-oxide
Nom IUPAC 2-[[4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthyl-1-oxydopyridine-1-ium-2-yl]méthylsulfinyl]-1H-benzimidazole
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Rabeprazole N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(23)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Poids de la formule 375.1253
Pourcentage de pureté >95%