Learn More
sel de sodium de rabéprazole, Thermo Scientific™
Product Code. 17710689 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17710689 5 g 5g
17700689 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17710689 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 470020050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Sel de sodium de rabéprazole
CAS 117976-90-6
Quantité 5 g
Solubilité Soluble dans le chloroforme, l’éthanol, l’acétate d’éthyle, le méthanol ; insoluble dans l’éther, l’hexane
Point de fusion 145°C à 155°C
Conditions d’expédition Aucune contrainte spéciale
Gamme de produits Sciences de la vie
Formule moléculaire C18 H20 N3 Na O3 S
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune à beige
Pureté ≥97,5%