Learn More
Rabeprazole Sel Sodium, TRC
Code produit 17924235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17924235 25 mg 25mg
17952615 50 mg 50mg
17961835 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17924235 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR07050025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117976-90-6
Formule moléculaire C18 H20 N3 O3 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 381.42
Synonyme 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Aciphex, E 3810, LY 307640 sodium, Pariet, Pariprazole, Pepcia, Rabeprazole sodium, Rabicip, Razo
Nom IUPAC sodium ; 2-[[4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthylpyridine-2-yl]méthylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Rabeprazole Sodium
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
Poids de la formule 381.1123
Pourcentage de pureté >95%