Learn More
Rabeprazole Sulfone N-Oxyde, TRC
Code produit 30412096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30412096 10 mg
30413109 25 mg
30419293 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30412096 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR07051510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924663-37-6
Formule moléculaire C18 H21 N3 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 391.44
Synonyme Rabeprazole Sulphone N-Oxide, 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, Rabeprazole sulfone N-oxide
Nom IUPAC 2-[[4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthyl-1-oxydopyridine-1-ium-2-yl]méthylsulfonyl-1H-benzimidazole
SMILES COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Poids de la formule 391.1202
Pourcentage de pureté >95%