Learn More
Rabeprazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rabeprazole |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Poids de la formule | 359.1304 |