Learn More
rac-1-(2,4-Dichlorophényl)-2-(1-imidazolyl)éthanol, TRC
Code produit 30133129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133129 10 g 10g
18051030 250 mg 250mg
18072920 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133129 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43579510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24155-42-8
Formule moléculaire C11 H10 Cl2 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 257.12
Synonyme Imidazole-1-ethanol, α-(2,4-dichlorophenyl)- (8CI), α-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-α-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, FI 7001, R 14821, T 824, UK 11147, (1RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol: Econazole Imp. A (EP)
Nom IUPAC 1-(2,4-dichlorophényl)-2-imidazol-1-yléthanol
SMILES OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
Poids de la formule 256.017
Pourcentage de pureté >95%