Learn More
Acide 1,4-benzodioxane-2-carboxylique racémique, TRC
Code produit 30328954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328954 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328954 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1987001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Formule moléculaire C9 H8 O4
Quantité 1 g
Synonyme (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Mesilate Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C1COc2ccccc2O1
Nom IUPAC Acide 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.0423