Learn More
rac-1-(4-Fluorophényle)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, TRC
Code produit 30404729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30404729 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404729 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF595710500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr
CAS 64169-67-1
Formule moléculaire C15 H10 F N O
Quantité 500 mg
Synonyme 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046
Formule InChI InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényle)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 239.24
Poids de la formule 239.0746