Learn More
rac 1-Linolenoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Code produit 30478776
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30478776 25 mg 25mg
30470891 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30478776 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46770225MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2734920-69-3
Formule moléculaire C21H30D5ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 375.98
Synonyme (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 1-Linolenate
Nom IUPAC 3-chloro-2-hydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMILES OC(C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau rac 1-Linolenoyl-3-chloropropanediol-d5
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H35ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h3-4,6-7,9-10,20,23H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D
Poids de la formule 375.26