Learn More
rac 1-Oléoyle-3-chloropropanédiol, TRC
Code produit 30133743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133743 25 mg 25mg
30137418 50 mg 50mg
17988974 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133743 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO52680025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10311-82-7
Formule moléculaire C21 H39 Cl O3
Poids moléculaire (g/mol) 374.99
Synonyme 9-Octadecenoic acid (Z)-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, Oleic acid, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester (7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-chloro-, 1-oleate (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-oleate, 3-Chloro-1,2-propanediol, 1-monooleate
Nom IUPAC (3-chloro-2-hydroxypropyl) (Z)-octadèque-9-énoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Oleoyl-3-chloropropanediol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Poids de la formule 374.2588
Pourcentage de pureté >95%