Learn More
rac 1-Oléoyle-3-chloropropanédiol, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Oleoyl-3-chloropropanediol |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9- |
| Poids de la formule | 374.2588 |
| Pourcentage de pureté | >95% |