Learn More
rac 1-Palmitoyl-2-chloropropanédiol, TRC
Code produit 30138605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138605 10 mg 10mg
30135971 5 mg 5mg
30004573 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP15649010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63326-63-6
Formule moléculaire C19H37ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 348.95
Synonyme Hexadecanoic Acid 2-Chloro-3-hydroxypropyl Ester;
Nom IUPAC [(2S)-2-chloro-3-hydroxypropyl] hexadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau rac 1-Palmitoyl-2-chloropropanediol
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(20)16-21/h18,21H,2-17H2,1H3/t18-/m0/s1
Poids de la formule 348.2431