Learn More
rac 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Code produit 30416292
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416292 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30416292 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1565021MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol-d5
CAS 1346599-60-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19H32D5ClO3
Quantité 1 mg
Synonyme Hexadecanoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, Palmitic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester
Formule InChI InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1/i16D2,17D2,18D
SMILES O[C@@](C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Nom IUPAC (S)-3-chloro-2-hydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 palmitate
Poids moléculaire (g/mol) 353.98
Poids de la formule 353.27
Pourcentage de pureté >95