Learn More
rac 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Code produit 30408934
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408934 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30408934 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP15650210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac 1-Palmitoyl-3-chloropropanediol-d5
CAS 1346599-60-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19H32D5ClO3
Quantité 10 mg
Synonyme Hexadecanoic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester, Palmitic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl-d5 Ester
Formule InChI InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1/i16D2,17D2,18D
SMILES O[C@@](C([2H])([2H])Cl)([2H])C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Nom IUPAC (S)-3-chloro-2-hydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 palmitate
Poids moléculaire (g/mol) 353.98
Poids de la formule 353.27
Pourcentage de pureté >95