Learn More
rac-11-Désoxy-8(12)-déhydro Misoprostol, TRC
Code produit 18023750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18023750 1 mg 1mg
18063240 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18023750 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2326301MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1331639-92-9
Formule moléculaire C22 H36 O4
Poids moléculaire (g/mol) 364.5188
Synonyme (±)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, Methyl 7-[2-[4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxo-1-cyclopentenyl]heptanoate, (13E)-(+/-)-16-Hydroxy-16-methyl-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic Acid Methyl Ester, rac-Misoprostol B1
Nom IUPAC Méthyl 7-[2-(4-hydroxy-4-méthyloct-1-ényl)-5-oxocyclopentène-1-yl]heptanoate
SMILES CCCCC(C)(O)CC=CC1=C(CCCCCCC(=O)OC)C(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,25H,4-9,12-17H2,1-3H3
Poids de la formule 364.2614