Learn More
rac-11-Désoxy-8(12)-déhydro Misoprostol, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | rac-11-Deoxy-8(12)-dehydro Misoprostol |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H36O4/c1-4-5-16-22(2,25)17-10-11-18-14-15-20(23)19(18)12-8-6-7-9-13-21(24)26-3/h10-11,25H,4-9,12-17H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 364.2614 |