Learn More
rac-2-[(1-Amino-3-méthyl)butyl]aniline, TRC
Code produit 30321404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321404 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321404 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61529050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-2-[(1-Amino-3-methyl)butyl]aniline
CAS 1246816-03-4
Formule moléculaire C11H18N2
Quantité 50 mg
Synonyme 1-Amino-2-[(1-Amino-3-methyl)butyl]benzene, 2-Amino-alpha-(2-methylpropyl)benzenemethanamine
Formule InChI InChI=1S/C11H18N2/c1-8(2)7-11(13)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6,8,11H,7,12-13H2,1-2H3
SMILES CC(C)CC(N)c1ccccc1N
Nom IUPAC 2-(1-amino-3-méthylbut)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 178.27
Poids de la formule 178.147