Learn More
Acide rac-2,3-dimercaptosuccinique, TRC
Code produit 30384300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384300 5 mg 5mg
30371277 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30384300 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD5556205MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 10008-75-0
Formule moléculaire C4H6O4S2
Quantité 5 mg
Synonyme DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1
SMILES S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2R,3R)-2,3-dimercaptosuccinique
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Poids de la formule 181.97