Learn More
Acide rac-2,3-dimercaptosuccinique, TRC
Code produit 30380248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380248 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD55562050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 10008-75-0
Formule moléculaire C4H6O4S2
Quantité 50 mg
Synonyme DL-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, DL-Dimercaptosuccinic Acid, rac-Dimercaptosuccinic Acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2-/m0/s1
SMILES S[C@H](C(O)=O)[C@H](S)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2R,3R)-2,3-dimercaptosuccinique
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Poids de la formule 181.97