Learn More
rac (2,3-diméthoxyphényl)-4-pipéridineméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac (2,3-Dimethoxyphenyl)-4-piperidinemethanol |
| CAS | 140235-25-2 |
| Formule moléculaire | C14 H21 N O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H21NO3/c1-17-12-5-3-4-11(14(12)18-2)13(16)10-6-8-15-9-7-10/h3-5,10,13,15-16H,6-9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(C(O)C2CCNCC2)c1OC |
| Nom IUPAC | (2,3-diméthoxyphényl)-pipéridine-4-ylméthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.32 |
| Poids de la formule | 251.1521 |