Learn More
rac-2-linoléoyl-3-chloropropanediol, 95 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac-2-Linoleoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 1470071-08-9 |
| Formule moléculaire | C21H37ClO3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 3-Chloro-1,2-propanediol 2-Linoleate |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h6-7,9-10,20,23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMILES | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OC(CO)CCl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.97 |
| Poids de la formule | 372.2431 |