Learn More
rac-2-Linoléoyl-3-chloropropanediol-d5, 95 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac-2-Linoleoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| CAS | 1331636-39-5 |
| Formule moléculaire | C21H32D5ClO3 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 3-Chloro-1,2-propanediol-d5 2-Linoleate |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h6-7,9-10,20,23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)C([2H])([2H])Cl |
| Nom IUPAC | (1-chloro-1,1,2,3,3-pentadeutério-3-hydroxypropan-2-yl) (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 378 |
| Poids de la formule | 377.2745 |