Learn More
rac-3-Hexadecanamido-2-Methoxypropan-1-ol Phosphocholine Monohydrate, TRC
Code produit 30402061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402061 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402061 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2935005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-3-Hexadecanamido-2-methoxypropan-1-ol Phosphocholine
CAS 163751-35-7
Formule moléculaire C25 H51 N2 O6 P . H2 O
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H51N2O6P.H2O/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4;/h24H,6-13,15-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30);1H2
SMILES O.CCCCCCCCC[C]CCCCCC(=O)NCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC
Nom IUPAC [3-(hexadécanoylamino)-2-méthoxypropyle] 2-(triméthylazaniumyl)phosphate d’éthyle ; hydrater
Poids moléculaire (g/mol) 524.671
Poids de la formule 524.359