Learn More
rac 3-Hydroxy-3-mercaptométhylquinuclidine, TRC
Code produit 30402422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30402422 250 mg -
30407130 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30402422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH945735250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107220-26-8
Formule moléculaire C8 H15 N O S
Poids moléculaire (g/mol) 173.28
Synonyme 3-(Mercaptomethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol, Cevimeline Impurity
Nom IUPAC 3-(sulfanyylméthylle)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-ol
SMILES OC1(CS)CN2CCC1CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau rac 3-Hydroxy-3-mercaptomethylquinuclidine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H15NOS/c10-8(6-11)5-9-3-1-7(8)2-4-9/h7,10-11H,1-6H2
Poids de la formule 173.0874