Learn More
rac 3-Acide hydroxybutyrique sel de sodium, TRC
Code produit 17998574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17998574 10 g 10g
17938494 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17998574 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH83302010G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-83-4
Formule moléculaire C4H7NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 126.09
Synonyme 3-Hydroxybutanoic Acid Sodium Salt, 3-Hydroxybutyric Acid Monosodium Salt, DL-β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt, Sodium 3-Hydroxybutyrate, Sodium Dl-β-hydroxybutyrate, Sodium β-Hydroxybutyrate, β-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt;
SMILES [Na+].CC(O)CC(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau rac 3-Hydroxybutyric Acid Sodium Salt (BHB)
Quantité 10 g