Learn More
rac 4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphtalénone, TRC
Code produit 30376981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376981 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376981 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4357051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Formule moléculaire C16 H12 Cl2 O
Quantité 1 g
Synonyme 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro- (9CI), (+)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, Sertraline tetralone
Formule InChI InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
Nom IUPAC 4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydro-2H-naphthalène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 291.17
Poids de la formule 290.0265