Learn More
rac 4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphtalénone, TRC
Code produit 30385495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385495 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385495 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD435705100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Formule moléculaire C16 H12 Cl2 O
Quantité 100 mg
Synonyme 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro- (9CI), (+)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, Sertraline tetralone
Formule InChI InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
Nom IUPAC 4-(3,4-dichlorophényl)-3,4-dihydro-2H-naphthalène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 291.17
Poids de la formule 290.0265