Learn More
rac 4,5-Dehydro Pregabalin, TRC
Code produit 30011092
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011092 50 mg 50mg
30003790 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011092 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23005050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216576-74-8
Formule moléculaire C8 H15 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 157.21
Synonyme 4-Hexenoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, 3-(Aminomethyl)-5-methyl-4-hexenoic acid
Nom IUPAC 3-(aminomethyl)-5-methylhex-4-enoic acid
SMILES CC(=CC(CN)CC(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau rac 4,5-Dehydro Pregabalin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h3,7H,4-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)
Quantité 50 mg
Poids de la formule 157.1103
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature