Learn More
rac 4-Hydroxy 3,4-Dihydro-1(2H)-isoquinolinone, TRC
Code produit 30392324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30392324 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392324 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH943560250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-3-Hydroxyisoindolin-1-on
CAS 23206-20-4
Formule moléculaire C9 H9 N O2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-5-10-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,8,11H,5H2,(H,10,12)
SMILES OC1CNC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinoline-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 163.17
Poids de la formule 163.0633