Learn More
ester méthylique de l'acide rac-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 874649-82-8 |
| Formule moléculaire | C11H11FO3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Methyl 6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11FO3/c1-14-11(13)10-4-2-7-6-8(12)3-5-9(7)15-10/h3,5-6,10H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| Nom IUPAC | 6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromène-2-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.2 |
| Poids de la formule | 210.0692 |