Learn More
rac-Alpha-[2-(diméthylamino)éthyl]-3-thiophèneméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac-alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol |
| CAS | 116817-84-6 |
| Formule moléculaire | C9H15NOS |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | alpha-[2-(Dimethylamino)ethyl]-3-thiophenemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15NOS/c1-10(2)5-3-9(11)8-4-6-12-7-8/h4,6-7,9,11H,3,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCC(O)c1ccsc1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.29 |
| Poids de la formule | 185.0874 |