Learn More
Acide alpha-lipoïque racémique, TRC
Code produit 30464602
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464602 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464602 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL4687501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-alpha-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C8 H14 O2 S2
Quantité 1 g
Synonyme Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (±)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (±)-α-Lipoic acid, (±)-Lipoic acid, (±)-Thioctic acid, (RS)-α-Lipoic acid, (RS)-Lipoic acid, α-Liponic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-α-Lipoic acid, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
Nom IUPAC Acide 5-(dithiolane-3-yl)pentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Poids de la formule 206.0435
Pourcentage de pureté >95