Learn More
ester méthylique d'ambrisentan-d3 rac, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac Ambrisentan-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1329837-75-3 |
| Formule moléculaire | C23H21D3N2O4 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-benzenepropanoic Acid-d3 Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H24N2O4/c1-16-15-17(2)25-22(24-16)29-20(21(26)27-3)23(28-4,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19/h5-15,20H,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | CC1=CC(C)=NC(OC(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2)(OC([2H])([2H])[2H])C3=CC=CC=C3)=N1 |
| Nom IUPAC | méthyl 2-(4,6-diméthylpyrimidine-2-yl)oxy-3,3-diphényl-3-(trideutérométhoxy)propanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 395.47 |