Learn More
Chlorhydrate d'atomoxétine rac, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac-Atomoxetine hydrochloride |
| CAS | 82857-40-7 |
| Formule moléculaire | C17 H21 N O . Cl H |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (9CI), Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (±)-, LY 135252, N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropanamine hydrochloride, N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, rac Atomoxetine Hydrochloride, (RS)-Atomoxetine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCC(Oc1ccccc1C)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N-metil-3-(2-metilfenoxi)-3-fenilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.82 |
| Poids de la formule | 291.139 |