Learn More
Bromure de benzilonium racémique, TRC
Code produit 30338228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338228 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB19700010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Benzilonium Bromide
CAS 1050-48-2
Formule moléculaire C22H28BrNO3
Quantité 10 mg
Synonyme 1,1-Diethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]pyrrolidinium Bromide, 1-Ethyl-3-pyrrolidinyl Benzilate Ethylbromide, C.I. 379, Minelcin, Minelco, Minelsin, N-Ethyl-3-pyrrolidinyl benzilate ethylbromide, NSC 107530, Ortyn, Ortyn retard, PU 239, Partyn, Pirbenina, Portyn, Pyrbenine, Ulcoban
Formule InChI InChI=1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(4-2)16-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14,20,25H,3-4,15-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC[N+]1(CC)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC (1,1-dietilpirrolidin-1-io-3-il) 2-hidroxi-2,2-difenilacetato;bromuro
Poids moléculaire (g/mol) 434.37
Poids de la formule 433.1253