Learn More
ester éthylique de bépotastine rac, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac Bepotastine Ethyl Ester |
| CAS | 125602-69-9 |
| Formule moléculaire | C23H29ClN2O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-28-22(27)7-5-15-26-16-12-20(13-17-26)29-23(21-6-3-4-14-25-21)18-8-10-19(24)11-9-18/h3-4,6,8-11,14,20,23H,2,5,7,12-13,15-17H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCN1CCC(CC1)OC(c2ccc(Cl)cc2)c3ccccn3 |
| Nom IUPAC | 4-[4-[(4-chlorophényl)-pyridine-2-ylméthoxy]pipéridine-1-yl]butanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.94 |
| Poids de la formule | 416.1867 |