Learn More
rac cis-Moxifloxacine Acyl-bD-glucuronide (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Moxifloxacin Acyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 733002-61-4 |
| Formule moléculaire | C27 H32 F N3 O10 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Rac Cis-Moxifloxacin Acyl-B-D-Glucuronide |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H32FN3O10/c1-39-23-17-13(7-15(28)18(23)30-8-11-3-2-6-29-16(11)10-30)19(32)14(9-31(17)12-4-5-12)26(38)41-27-22(35)20(33)21(34)24(40-27)25(36)37/h7,9,11-12,16,20-22,24,27,29,33-35H,2-6,8,10H2,1H3,(H,36,37)/t11-,16+,20-,21-,22+,24-,27-/m0/s1 |
| SMILES | COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-4-oxoquinoléine-3-carbonyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-acide carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 577.56 |
| Poids de la formule | 577.2072 |