Learn More
rac-Citronellal (>90 %), TRC
Code produit 30137137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137137 50 g 50g
30132948 100 g 100g
17950535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC52502050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-23-0
Formule moléculaire C10 H18 O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Synonyme 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-6-octenal, (±)-Citronellal, 2,3-Dihydrocitral, 2,6-Dimethylhept-5-enecarboxaldehyde, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-al, Citronellal, NSC 46106, Rac-citronellal, Rhodinal, dl-Citronellal, rac-Citronellal, β-Citronellal, (±)-beta-Citronellal
Nom IUPAC (3R)-3,7-dimethyloct-6-enal
SMILES CC(CCC=C(C)C)CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Citronellal
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Poids de la formule 154.1358