Learn More
rac-Citronellol, TRC
Code produit 30361370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30361370 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361370 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5250455G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-beta-Citronellol
CAS 106-22-9
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C10 H20 O
Quantité 5 g
Synonyme 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (±)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (±)-Citronellol, (±)-β-Citronellol, 1-Hydroxy-3,7-dimethyl-6-octene, 2,3-Dihydrogeraniol, 2,6-Dimethyl-2-octen-8-ol, Cephrol, Citronellol, Citronellol 950, Citronellol AJ, DL-Citronellol, Dihydrogeraniol, NSC 8779, Rodinol, dl-Citronellol, β-Citronellol
Formule InChI InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
SMILES CC(CCO)CCC=C(C)C
Nom IUPAC 3,7-diméthyloct-6-én-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Poids de la formule 156.1514
Pourcentage de pureté >95%