Learn More
chlorhydrate d'acide carboxylique de rac-clopidogrel, TRC
Code produit 30368502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368502 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368502 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC587220250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau rac-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1015247-88-7
Formule moléculaire C15H15Cl2NO2S
Quantité 250 mg
Synonyme rac-2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, rac-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H
SMILES ClC(C=CC=C1)=C1C(C(O)=O)N2CCC3=C(C=CS3)C2.Cl
Nom IUPAC ácido 2-(2-clorofenil)-2-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acético; clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 344.26
Poids de la formule 343.0201