Learn More
Acide carboxylique rac-clopidogrel-d4, TRC
Code produit 30365113
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30365113 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30365113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5872421MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)- Clopidogrel-d4 Carboxylic Acid
CAS 1246814-52-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 2H4 H10 Cl N O2 S
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)O)c(Cl)c1[2H]
Nom IUPAC acide 2-(2-chloro-3,4,5,6-tétradeutérophényl)-2-(6,7-dihydro-4H-thiéno[3,2-c]pyridin-5-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 311.82
Poids de la formule 311.0685
Pourcentage de pureté >95