Learn More
Acide carboxylique rac-clopidogrel-d4, TRC
Code produit 30354334
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30354334 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30354334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC58724210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)- Clopidogrel-d4 Carboxylic Acid
CAS 1246814-52-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15 2H4 H10 Cl N O2 S
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)O)c(Cl)c1[2H]
Nom IUPAC acide 2-(2-chloro-3,4,5,6-tétradeutérophényl)-2-(6,7-dihydro-4H-thiéno[3,2-c]pyridin-5-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 311.82
Poids de la formule 311.0685
Pourcentage de pureté >95