Learn More
Chlorure de rac-crotonoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac-Crotonoyl Chloride |
| CAS | 10487-71-5 |
| Formule moléculaire | C4H5ClO |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Crotonic Acid Chloride, 2-Butenoyl Chloride, beta-Methylacryloyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | CC=CC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | cloruro de but-2-enoilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 104.53 |
| Poids de la formule | 104.0029 |