Learn More
rac Darifenacin-d4, TRC
Code produit 30362212
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30362212 10 mg 10mg
30360443 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30362212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD19340210MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189701-43-6
Formule moléculaire C28 2H4 H26 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 430.57
Synonyme 2,2-Diphenyl-2-[1-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl]acetamide, rac-Darifenacin D4 (ethyl D4), rac Darifenacin-d4
Nom IUPAC 2,2-diphenyl-2-[1-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl]acetamide
SMILES [2H]C([2H])(N1CCC(C1)C(C(=O)N)(c2ccccc2)c3ccccc3)C([2H])([2H])c4ccc5OCCc5c4
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Darifenacin-d4
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H30N2O2/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31)/i13D2,16D2
Poids de la formule 430.2558