Learn More
rac Desfluoro Citalopram Hydrobromide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac Desfluoro Citalopram Hydrobromide |
| CAS | 1332724-04-5 |
| Formule moléculaire | C20H22N2O . HBr |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-phenyl-5-isobenzofurancarbonitrile Hydrobromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H22N2O.BrH/c1-22(2)12-6-11-20(18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23-20;/h3-5,7-10,13H,6,11-12,15H2,1-2H3;1H/t20-;/m0./s1 |
| SMILES | Br.CN(C)CCC[C@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (1S)-1-[3-(dimetilamino)propil]-1-fenil-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo;hidrobromuro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 387.3 |
| Poids de la formule | 386.0994 |