Learn More
rac Desméthyl Citalopram Hydrobromure, TRC
Code produit 30364993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364993 25 mg 25mg
30354769 2.5 mg 2.50mg
30349150 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364993 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23087025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1188264-72-3
Formule moléculaire C19 H19 F N2 O . Br H
Poids moléculaire (g/mol) 391.28
Synonyme 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-, hydrobromide (1:1), (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide, Desmethylcitalopram Hydrobromide, rac Desmethyl Citalopram Hydrobromide
Nom IUPAC 1-(4-fluoropényl)-1-[3-(méthylamino)propyle]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile ; Hydrobromure
SMILES Br.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Desmethyl Citalopram hydrobromide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Poids de la formule 390.0743
Pourcentage de pureté >95%