Learn More
rac Chlorhydrate de Citalopram Desméthyl, TRC
Code produit 30364175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364175 1 mg 1mg
30362850 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30364175 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2308461MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97743-99-2
Formule moléculaire C19 H19 F N2 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 346.83
Synonyme (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylcitalopram Hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile monohydrochloride, Lu 11-109C
Nom IUPAC 1-(4-fluoropényl)-1-[3-(méthylamino)propyle]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Desmethylcitalopram Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Poids de la formule 346.1248
Pourcentage de pureté >95%