Learn More
rac Didéméthyl Citalopram-d6 Chlorhydrate, TRC
Code produit 30383307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383307 10 mg
30370956 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30383307 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43947710MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189865-88-0
Formule moléculaire C18H12D6ClFN2O
Poids moléculaire (g/mol) 338.84
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau rac Didemethyl Citalopram-d6 Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H/i1D2,8D2,9D2;